Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oktogonal
PTFE-Konstruktion Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
53.50 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Form | Achteckig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Gefäße mit leicht unebenem Boden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11804100
|
BRAND™
137625 |
12 mm | 75 mm |
173.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12030932
|
BRAND™
137607 |
8 mm | 13 mm |
53.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12040932
|
BRAND™
137608 |
8 mm | 15 mm |
58.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844090
|
BRAND™
137610 |
9.5 mm | 25 mm |
58.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12055282
|
BRAND™
137612 |
11 mm | 25 mm |
63.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12065282
|
BRAND™
137617 |
11 mm | 38 mm |
93.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12075282
|
BRAND™
137620 |
11 mm | 51 mm |
92.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11894090
|
BRAND™
137622 |
11 mm | 64 mm |
117.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10191631
|
BRAND™
137618 |
9.5 mm | 51 mm |
85.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Achteckige Form
- Für Gefäße mit leicht unebenem Boden.
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche, wodurch der Rührer die optimale Position einnehmen kann.
Spezifikation
PTFE | |
Achteckig | |
Für Gefäße mit leicht unebenem Boden |