Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oktogonal
PTFE-Konstruktion Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
Marke: BRAND™ 137622
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Achteckige Form
- Für Gefäße mit leicht unebenem Boden.
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche, wodurch der Rührer die optimale Position einnehmen kann.
Spezifikation
11 mm | |
PTFE | |
64 mm |
10 | |
Für Gefäße mit leicht unebenem Boden | |
Achteckig |