Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oktogonal
PTFE-Konstruktion Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
Marke:  BRAND™ 137617
83.13 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12065282
  • 93.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Achteckige Form
  • Für Gefäße mit leicht unebenem Boden.
  • Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche, wodurch der Rührer die optimale Position einnehmen kann.
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
Magnetrührstab
PTFE
38 mm
PTFE
10
Für Gefäße mit leicht unebenem Boden
Achteckig