missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKX2.2 Rabbit, Clone: NX2/1422R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | NKX2.2 |
---|---|
Klon | NX2/1422R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910598
|
EnquireBio
4821-RBM2-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900598
|
EnquireBio
4821-RBM2-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NKX2.2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
4821 | |
Recombinant human NKX2.2 protein fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40-50kDa |
NX2/1422R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_006723629 | |
NKX2-2 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
Pancreas or Ewing s sarcoma |