Learn More
NKX2.2 Rabbit, Clone: NX2/1422R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4821-RBM2-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900598
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NKX2.2
Nuclear
NX2/1422R
Unconjugated
XP_006723629
Rabbit
40-50kDa
Protein A/G Purified
RUO
4821
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
NKX2-2
Recombinant human NKX2.2 protein fragment
Pancreas or Ewing s sarcoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.