Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter (rund)
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
59.85 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Filtertyp | Mikrofiltration |
Format | Disc |
Porengröße | 0.7μm |
Filtrationszeit | 310 sec. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724626
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
75.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708563
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
59.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11714626
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
63.25 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11778553
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11784093
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11735265
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
- Hohe Ladekapazität
- Hohe chemische Reinheit
- mit demineralisiertem Wasser hergestellt
- Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
- Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
- Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
- Ligandenbindungstest
- Überwachung der Luftverschmutzung
- Membranvorfilter
- Radioimmuno-Assay
- Schwebstoffe in Wasser, Rauch
- Flüssigszintillationszählung
- Zellensammlung
- Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
75 g/m2 | |
Disc | |
310 sec. | |
Non-hygroscopic | |
0.45 mm |
Mikrofiltration | |
0.7μm | |
263 | |
500°C | |
Filter |