Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaser-Filterscheiben
Artikelnummer. 11708563 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
37 mm
55 mm
70 mm
90 mm
109 mm
124 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11708563 70 mm 100 Stück
11724626 109 mm 50 Stück
11784093 124 mm -
11735265 37 mm 100 Stück
11778553 55 mm 100 Stück
11714626 90 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11708563
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Einsatz bei und bis zu 500 °C
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungsbereiche:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Erdölprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membran-Vorfilter
  • Radioimmunoassays
  • Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellentnahme
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Flächengewicht 75 g/m2
Filtertyp Mikrofilter
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Porengröße 0,7 μm
Filtrationszeit 310 s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern
Güte 263
Menge 100/Packung
Oberflächentyp Nicht-hygroskopisch
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,017 in.
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Typ Filter
Durchmesser (metrisch) 70 mm