Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter (rund)
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
  • Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
  • Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
  • Hohe Ladekapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • mit demineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membranvorfilter
  • Radioimmuno-Assay
  • Schwebstoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellensammlung
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Spezifikation
75 g/m2
Disc
0.7 μm
310 sec.
263
Non-hygroscopic
0.45 mm
37 mm
Mikrofiltration
Borosilicate Glass Microfiber
0.7μm
Staining of dyed Papers, purification filtration, solvents filtration, samples filtration HPLC, Proteins filtration, cells collection, critical analysis
100 Pack
500°C
Filter