Learn More
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Sample volumes as low as 0.5 μL can be used in the Micro-Volume Cuvette. Samples are pipetted directly onto the sample window meaning more light is transmitted through to the sample which increases measurement range as well as increasing accuracy, unlike other micro-volume cuvettes.
1915.00 CHF - 3715.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 12,5 x 12,5 x 61,0 mm |
---|---|
Typ | Mikrovolumen-Küvette |
Form | Rectangular |
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15821232
|
Biochrom
80-3006-31 |
0.125 mm | Spektralphotometer mit 8,5 mm Strahlhöhe |
3715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15652187
|
Biochrom
80-3006-21 |
0,125 mm | Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
3645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15354108
|
Biochrom
80-7100-71 |
0,2 mm | Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
2395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15811232
|
Biochrom
80-3006-30 |
0.5 mm | Spektralphotometer mit 8,5 mm Strahlhöhe |
3240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15394108
|
Biochrom
80-7100-72 |
0,5 mm | Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
1915.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Exceptional measurement accuracy
- Wide measurement range - no more changing pathlengths
- Use only 1 μL of preicous sample
- Simple to use and clean
- Easy to check for sample impurities such as bubbles or dust
- Compatible with most standatd UV-Visible Sprectrophotometer
Spezifikation
12,5 x 12,5 x 61,0 mm | |
Mikrovolumen-Küvette | |
Rectangular |
For research use only.