Learn More
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe
Spektralphotometer mit 8,5 mm Strahlhöhe
Schichtdicke:
0,125 mm
0.125 mm
0,2 mm
0,5 mm
0.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche Messgenauigkeit
- Großer Messbereich – ohne Änderung der Weglängen
- Verwenden Sie nur 1μl einer kostbaren Probe
- Einfache Anwendung und Reinigung
- Einfache Prüfung auf Probenverunreinigungen wie Blasen oder Staub
- Kompatibel mit den meisten Standard-UV-Spektrophotometern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mikrovolumen-Küvette mit 0,125 mm Pfadlänge für Spektrophotometer mit 8,5 mm Strahlhöhe |
| Abmessungen (L x B x H) | 12,5 x 12,5 x 61,0 mm |
| Typ | Mikrovolumen-Küvette |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Life Science |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer mit 8,5 mm Strahlhöhe |
| Aufnahmevermögen | Liquid samples |
| Schichtdicke | 0.125 mm |
| Form | Rechteckig |
Nur für Forschungszwecke.