Learn More
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Sample volumes as low as 0.5 μL can be used in the Micro-Volume Cuvette. Samples are pipetted directly onto the sample window meaning more light is transmitted through to the sample which increases measurement range as well as increasing accuracy, unlike other micro-volume cuvettes.
Marke:  Biochrom 80-7100-71
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354108
  • 2395.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außergewöhnliche Messgenauigkeit
  • Großer Messbereich – ohne Änderung der Weglängen
  • Verwenden Sie nur 1μl einer kostbaren Probe
  • Einfache Anwendung und Reinigung
  • Einfache Prüfung auf Probenverunreinigungen wie Blasen oder Staub
  • Kompatibel mit den meisten Standard-UV-Spektrophotometern
Spezifikation
Spezifikation
Mikrovolumen-Küvette mit 0,2 mm Pfadlänge für Spektrophotometer mit 15 mm Strahlhöhe
12,5 x 12,5 x 61,0 mm
DNA, Proteinkonzentration
0,2 mm
Rectangular
1,2 ng/μl DNA
Mikrovolumen-Küvette
Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe
Mindestens 0,8 μl