Learn More
ITGA6X1A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen | ITGA6X1A |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839754
|
Proteintech
20231-1-AP-20UL |
20 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16829754
|
Proteintech
20231-1-AP-150UL |
150 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
E3 ubiquitin-protein ligase that mediates the ubiquitination of p53/TP53 in the late response to DNA damage, and acts as a positive regulator of p53/TP53 stability, thereby regulating the G1/S DNA damage checkpoint. May act by catalyzing the formation of short polyubiquitin chains on p53/TP53 that are not targeted to the proteasome. In response to ionizing radiation, interacts with MDM2 and enhances p53/TP53 ubiquitination, possibly by restricting MDM2 from extending polyubiquitin chains on ubiquitinated p53/TP53. Plays a role in RPA-mediated DNA damage signaling and repair.Spezifikation
ITGA6X1A | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P23229, Q61739 | |
16403, 3655 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ITGA6 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD49f, Integrin alpha 6, integrin, alpha 6, ITGA6, ITGA6B, VLA 6 | |
Itga6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |