Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
701.76 CHF - 955.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 1 to 9 |
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | L1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11592881
|
Thermo Scientific™
22105-124030 |
4 mm | 125 mm | C18 |
793.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10618435
|
Thermo Scientific™
22105-253030 |
3 mm | 250 mm | C18 |
877.84 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11502891
|
Thermo Scientific™
22105-124630 |
4.6 mm | 125 mm | C18 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11582881
|
Thermo Scientific™
22105-123030 |
3 mm | 125 mm | C18 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
1 to 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Yes |