Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |