Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 22105-124630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4.6 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
125 mm | |
1 to 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Yes |