Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 22105-123030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Spezifikation
3 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
125 mm | |
1 to 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Yes |