Learn More
Justrite™ HPLC-Poly-Verteiler für Schnellentsorgungskannen
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
216.24 CHF - 342.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schnell abtrennbares Entsorgungsgefäß |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | US OSHA, NFPA-Code 30 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Justrite™ centura Schnell abnehmbare HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen |
Menge | Je |
Abmessungen | 7 x 5 x 4,5 in. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) |
Produktcode | Marke | Abmessungen | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11977137
|
Justrite™
28177 |
7 x 5 x 4,5 in. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) | Edelstahl, Polypropylen | Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss SS |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11987137
|
Justrite™
28178 |
7 x 5 x 4,5 in. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) | Polypropylen | Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss aus Polypropylen |
286.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11997137
|
Justrite™
28179 |
17.8 x 12.7 x 11.4 cm (7 x 5 x 4.5 in.) | Edelstahl, Polypropylen | Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit Stapelanschluss SS |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
- Ermöglicht die Zuführung von bis zu sechs Abfallleitungen pro Verteiler aus HPLC-Prozessen in einem Ansaugstutzen.
- Sechs 1/4-28-Anschlüsse und ein 3/8 Zoll-NPT-Anschluss plus Kappen für ungenutzte Anschlüsse
- Ermöglicht die Aufnahme von 1/4-28 Gewinden separat erhältlicher Klemmringverschraubungen.
- Mehrere Verteiler können in einem speziell entwickelten Schnelltrennbehälter verwendet werden, sofern eine Trennkupplung für die Entlüftung frei bleibt.
- Kat.- Nr. 19-412-604 verfügt über einen “Stapleranschluss” zur Anbringung auf Kat.- Nr. 19-412-602 oder 19-412-603 oben. Ermöglicht die Zuführung von bis zu 12 Leitungen in den Entsorgungsbehälter.
- Anschlussstücke sind separat erhältlich (siehe 19-412-605, -606)
Spezifikation
Schnell abtrennbares Entsorgungsgefäß | |
Für Justrite™ centura Schnell abnehmbare HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen | |
7 x 5 x 4,5 in. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) | |
17,8 cm | |
12,7 cm | |
11,4 cm |
US OSHA, NFPA-Code 30 | |
Je | |
7 in. | |
5 in. | |
4.5 in. |