Learn More
Justrite™ HPLC-Poly-Verteiler für Schnellentsorgungskannen
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
Marke: Justrite™ 28179
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
- Ermöglicht die Zuführung von bis zu sechs Abfallleitungen pro Verteiler aus HPLC-Prozessen in einem Ansaugstutzen.
- Sechs 1/4-28-Anschlüsse und ein 3/8 Zoll-NPT-Anschluss plus Kappen für ungenutzte Anschlüsse
- Ermöglicht die Aufnahme von 1/4-28 Gewinden separat erhältlicher Klemmringverschraubungen.
- Mehrere Verteiler können in einem speziell entwickelten Schnelltrennbehälter verwendet werden, sofern eine Trennkupplung für die Entlüftung frei bleibt.
- Kat.- Nr. 19-412-604 verfügt über einen “Stapleranschluss” zur Anbringung auf Kat.- Nr. 19-412-602 oder 19-412-603 oben. Ermöglicht die Zuführung von bis zu 12 Leitungen in den Entsorgungsbehälter.
- Anschlussstücke sind separat erhältlich (siehe 19-412-605, -606)
Spezifikation
Schnell abtrennbares Entsorgungsgefäß | |
Für Justrite™ centura Schnell abnehmbare HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen | |
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit Stapelanschluss SS | |
17.8 x 12.7 x 11.4 cm (7 x 5 x 4.5 in.) | |
17.8 cm | |
12.7 cm | |
11.4 cm |
US OSHA, NFPA-Code 30 | |
Edelstahl, Polypropylen | |
Einzeln | |
7 in. | |
5 in. | |
4.5 in. |