Learn More
Justrite™ HPLC-Poly-Verteiler für Schnellentsorgungskannen
Artikelnummer. 11977137
Click to view available options
Enthält:
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit Stapelanschluss SS
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss SS
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss aus Polypropylen
Material:
Edelstahl, Polypropylen, Polypropylene
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11977137
Marke: Justrite™ 28177
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
  • Ermöglicht die Zuführung von bis zu sechs Abfallleitungen pro Verteiler aus HPLC-Prozessen in einem Ansaugstutzen.
  • Sechs 1/4-28-Anschlüsse und ein 3/8 Zoll-NPT-Anschluss plus Kappen für ungenutzte Anschlüsse
  • Ermöglicht die Aufnahme von 1/4-28 Gewinden separat erhältlicher Klemmringverschraubungen.
  • Mehrere Verteiler können in einem speziell entwickelten Schnelltrennbehälter verwendet werden, sofern eine Trennkupplung für die Entlüftung frei bleibt.
  • Kat.- Nr. 19-412-604 verfügt über einen Stapleranschluss zur Anbringung auf Kat.- Nr. 19-412-602 oder 19-412-603 oben. Ermöglicht die Zuführung von bis zu 12 Leitungen in den Entsorgungsbehälter.
  • Anschlussstücke sind separat erhältlich (siehe 19-412-605, -606)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US OSHA, NFPA-Code 30
Produkttyp Schnell abtrennbares Entsorgungsgefäß
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Justrite™ centura Schnell abnehmbare HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
Material Edelstahl, Polypropylen, Polypropylene
Enthält Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss SS
Menge Je
Abmessungen 7 x 5 x 4,5 in. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm)
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 17,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 11,4 cm