Learn More
Justrite™ HPLC-Poly-Verteiler für Schnellentsorgungskannen
Click to view available options
Enthält:
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit Stapelanschluss SS
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss SS
Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss aus Polypropylen
Material:
Edelstahl, Polypropylen, Polypropylene
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für schnell abnehmbare Justrite™ Centura HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
- Ermöglicht die Zuführung von bis zu sechs Abfallleitungen pro Verteiler aus HPLC-Prozessen in einem Ansaugstutzen.
- Sechs 1/4-28-Anschlüsse und ein 3/8 Zoll-NPT-Anschluss plus Kappen für ungenutzte Anschlüsse
- Ermöglicht die Aufnahme von 1/4-28 Gewinden separat erhältlicher Klemmringverschraubungen.
- Mehrere Verteiler können in einem speziell entwickelten Schnelltrennbehälter verwendet werden, sofern eine Trennkupplung für die Entlüftung frei bleibt.
- Kat.- Nr. 19-412-604 verfügt über einen Stapleranschluss zur Anbringung auf Kat.- Nr. 19-412-602 oder 19-412-603 oben. Ermöglicht die Zuführung von bis zu 12 Leitungen in den Entsorgungsbehälter.
- Anschlussstücke sind separat erhältlich (siehe 19-412-605, -606)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US OSHA, NFPA-Code 30 |
| Produkttyp | Schnell abtrennbares Entsorgungsgefäß |
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Justrite™ centura Schnell abnehmbare HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Kappe für ungenutzte Anschlüsse, Verteiler mit schnell trennbarem Anschluss aus Polypropylen |
| Menge | Je |
| Abmessungen | 7 x 5 x 4,5 in. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Länge (metrisch) | 17,8 cm |
| Mehr anzeigen |