Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarinen Einheiten SUB20 Maxi-Standard und SUB20C Maxi-Cooled
Zubehör für SUB20 Maxi-Standard und SUB20 C Maxi-Cooled Submarine
82.60 CHF - 86.15 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SUB20 Maxi Standard und SUB20C Maxi Cooled Submarine |
---|---|
Typ | Kamm |
Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 0.19 Zoll |
Tiefe (metrisch) Schale | 0,5 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Anzahl Wells | Breite (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Anzahl Wells | Breite (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12675766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-16 |
0.05 Zoll | 0,15 cm | 16 | 0,85 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12685766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-20MC |
0.05 Zoll | 0,15 cm | 20 | 0,7 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12695766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-28 |
0.05 Zoll | 0,15 cm | 28 | 0,5 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12605776
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-40MC |
0.05 Zoll | 0,15 cm | 40 | 0,3 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12615776
|
Hoefer™
SUB20-C1-16 |
0.03 Zoll | 0,1 cm | 16 | 0,85 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12625776
|
Hoefer™
SUB20-C1-20MC |
0.03 Zoll | 0,1 cm | 20 | 0,7 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12635776
|
Hoefer™
SUB20-C1-28 |
0.03 Zoll | 0,1 cm | 28 | 0,5 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12645776
|
Hoefer™
SUB20-C1-40MC |
0.03 Zoll | 0,1 cm | 40 | 0,3 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12655776
|
Hoefer™
SUB20-C2-16 |
0.07 Zoll | 0,2 cm | 20 | 0,85 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12665776
|
Hoefer™
SUB20-C2-20MC |
0.07 Zoll | 0,2 cm | 20 | 0,7 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12675776
|
Hoefer™
SUB20-C2-28 |
0.07 Zoll | 0,2 cm | 28 | 0,5 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12685776
|
Hoefer™
SUB20-C2-40MC |
0.07 Zoll | 0,2 cm | 40 | 0,3 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Ranges from 16, 20, 28 and 40 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 3, 5, 7 and 8.5 mm Well Width
- Min. 13, max. 75 μL Sample Volume
Spezifikation
SUB20 Maxi Standard und SUB20C Maxi Cooled Submarine | |
Kamm | |
0.19 Zoll | |
0,5 cm |