Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarinen Einheiten SUB20 Maxi-Standard und SUB20C Maxi-Cooled
Artikelnummer. 12675766
Click to view available options
Anzahl Wells:
16
20
28
40
Dicke (metrisch):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Breite (metrisch) Well:
0,3 cm
0,5 cm
0,7 cm
0,85 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12675766
Marke: Hoefer™ SUB20C1.516
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für SUB20 Maxi-Standard und SUB20 C Maxi-Cooled Submarine
  • 16, 20, 28 und 40 Wells
  • Dicke 1; 1,5 und 2 mm
  • Well-Breiten 3, 5, 7 und 8,5 mm
  • Min. 13, max. 75 μl Probenvolumen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SUB20 Maxi Standard und SUB20C Maxi Cooled Submarine
Typ Kamm
Anzahl Wells 16
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 0,15 cm
Füllmenge (metrisch) 55 μ l
Breite (angloamerikanisch) Well 0.33 Zoll
Breite (metrisch) Well 0,85 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 0,19 in.
Tiefe (metrisch) Schale 0,5 cm