Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarinen Einheiten SUB20 Maxi-Standard und SUB20C Maxi-Cooled
Zubehör für SUB20 Maxi-Standard und SUB20 C Maxi-Cooled Submarine
Marke: Hoefer™ SUB20-C1-20MC
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 16, 20, 28 und 40 Wells
- Dicke 1; 1,5 und 2 mm
- Well-Breiten 3, 5, 7 und 8,5 mm
- Min. 13, max. 75 μl Probenvolumen
Spezifikation
SUB20 Maxi Standard und SUB20C Maxi Cooled Submarine | |
20 | |
0,1 cm | |
0.27 Zoll | |
0.19 Zoll |
Kamm | |
0.03 Zoll | |
30 μl | |
0,7 cm | |
0,5 cm |