Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für M6/M7
Holen Sie sich Klebeetiketten mit besonders starker Klebekraft für schwierige Oberflächen und die rauesten Umgebungen. Diese transparenten Polyester-Etiketten sind ideal für Labore, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Kennzeichnung von Schild
45.80 CHF - 293.77 CHF
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Klar |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|
17878454
|
Brady™
174346 |
0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Quadratisch |
63.35 CHF 57.13 CHF / 500 Stück Sparen 6.22 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838824
|
Brady™
174641 |
0,2 x 0,35 in. | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rechteck |
327.00 CHF 293.77 CHF / 750 Stück Sparen 33.23 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17851709
|
Brady™
173898 |
0,2 x 0,35 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 5,08 mm | Rechteck |
68.45 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17868384
|
Brady™
174251 |
0,25 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Rechteck |
111.00 CHF 98.73 CHF / 750 Stück Sparen 12.27 CHF 11% Rabatt |
Verfügbar ab: 24-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17868204
|
Brady™
174328 |
0,375 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck |
50.75 CHF 45.80 CHF / 500 Stück Sparen 4.95 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17809184
|
Brady™
173418 |
0,375 x 1 in. | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rechteck |
63.35 CHF 57.13 CHF / 500 Stück Sparen 6.22 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 24-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838114
|
Brady™
174330 |
0,375 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck |
71.30 CHF 64.35 CHF / 500 Stück Sparen 6.95 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17868244
|
Brady™
174198 |
0,375 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck |
68.40 CHF 61.73 CHF / 500 Stück Sparen 6.67 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838914
|
Brady™
173409 |
0,5 x 1 in. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rechteck |
63.35 CHF 57.13 CHF / 500 Stück Sparen 6.22 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17818174
|
Brady™
174210 |
0,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck |
68.40 CHF 61.73 CHF / 500 Stück Sparen 6.67 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 24-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17841669
|
Brady™
173802 |
0,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck |
68.60 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838224
|
Brady™
173319 |
0,375 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rechteck |
66.05 CHF 59.59 CHF / 500 Stück Sparen 6.46 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17828144
|
Brady™
173875 |
0,6 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 15,24 mm | Rechteck |
83.90 CHF 75.70 CHF / 750 Stück Sparen 8.20 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838374
|
Brady™
174105 |
0,6 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 15,24 mm | Rechteck |
70.90 CHF 63.97 CHF / 250 Stück Sparen 6.93 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17821709
|
Brady™
173893 |
0,275 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,99 mm | Rechteck |
64.85 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 08-03-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888364
|
Brady™
174100 |
0,75 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19,05 mm | Rechteck |
70.00 CHF 63.11 CHF / 250 Stück Sparen 6.89 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17828254
|
Brady™
174106 |
1 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck |
120.00 CHF 106.59 CHF / 250 Stück Sparen 13.41 CHF 11% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17898444
|
Brady™
174098 |
3 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 76,2 mm | Rechteck |
74.60 CHF 67.31 CHF / 100 Stück Sparen 7.29 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17868154
|
Brady™
174102 |
3 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 76,2 mm | Rechteck |
144.00 CHF 127.91 CHF / 100 Stück Sparen 16.09 CHF 11% Rabatt |
Verfügbar ab: 22-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
Beschreibung
- Hochhaftender dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, lackierten Emaille und Kunststoffe bei jedem Wetter
- Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoff und Öl, Entfettungsmittel, Reinigungsmittel, und Detergenzien
- Schwarzer Aufdruck auf transparentem Polyester
- UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
Spezifikation
| Autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Nein | |
| -70 °C bis 100 °C | |
| 0.076 mm |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
| Klar | |
| Thermotransfer | |
| Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
| -94 °F bis +212 °F | |
| 0,003 in. |