Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für M6/M7
Holen Sie sich Klebeetiketten mit besonders starker Klebekraft für schwierige Oberflächen und die rauesten Umgebungen. Diese transparenten Polyester-Etiketten sind ideal für Labore, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Kennzeichnung von Schild
Marke:  Brady™ 174105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90 CHF
    63.97 CHF / 250 Stück
    Sparen 6.93 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochhaftender dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, lackierten Emaille und Kunststoffe bei jedem Wetter
  • Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoff und Öl, Entfettungsmittel, Reinigungsmittel, und Detergenzien
  • Schwarzer Aufdruck auf transparentem Polyester
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Klar
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 °C bis 100 °C
0.076 mm
0,6 in.
48.26 mm
M6-52-430
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
250 Etiketten
-94 °F bis +212 °F
0,003 in.
0,6 x 1,9 in.
1,9 in.
15,24 mm