Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für M6/M7
Holen Sie sich Klebeetiketten mit besonders starker Klebekraft für schwierige Oberflächen und die rauesten Umgebungen. Diese transparenten Polyester-Etiketten sind ideal für Labore, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Kennzeichnung von Schild
Marke: Brady™ 174251
Beschreibung
- Hochhaftender dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, lackierten Emaille und Kunststoffe bei jedem Wetter
- Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoff und Öl, Entfettungsmittel, Reinigungsmittel, und Detergenzien
- Schwarzer Aufdruck auf transparentem Polyester
- UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
Spezifikation
| Autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Klar | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -70 °C bis 100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 0,25 in. | |
| 38.1 mm | |
| M6-28-430 |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 750 Etiketten | |
| -94 °F bis +212 °F | |
| 0,003 in. | |
| 0,25 x 1,5 in. | |
| 1,5 in. | |
| 6,35 mm |