Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für M6/M7
Holen Sie sich Klebeetiketten mit besonders starker Klebekraft für schwierige Oberflächen und die rauesten Umgebungen. Diese transparenten Polyester-Etiketten sind ideal für Labore, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Kennzeichnung von Schild
Marke:  Brady™ 173319
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.05 CHF
    59.59 CHF / 500 Stück
    Sparen 6.46 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Beschreibung
  • Hochhaftender dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, lackierten Emaille und Kunststoffe bei jedem Wetter
  • Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoff und Öl, Entfettungsmittel, Reinigungsmittel, und Detergenzien
  • Schwarzer Aufdruck auf transparentem Polyester
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Klar
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 °C bis 100 °C
0.076 mm
0,375 in.
38.1 mm
M7-45-430
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
500 Etiketten
-94 °F bis +212 °F
0,003 in.
0,375 x 1,5 in.
1,5 in.
9,53 mm