Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Unterstützt die Aufnahme rauer und gelatineartiger Präzipitate mit minimaler Faserschädigung selbst im nassen Zustand. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 54 eignen sich dank ihrer harten, glatten Oberfläche auch für die Vakuum- und Saugfiltration.
20.50 CHF - 825.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 3 s/100 ml/in2 |
---|---|
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Particle Retention | 22 μm |
Porengröße | 22 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | ASTM, 10 Sekunden; Herzberg, 39 Sekunden |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10241891
|
Cytiva
1454-110 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 110 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
40.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10596911
|
Cytiva
1454-090 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 90 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
32.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11342985
|
Cytiva
1454-125 |
Filter der Güteklasse 54 für die quantitative Analyse, schnell, 125 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
47.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10163971
|
Cytiva
1454-150 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 150 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
72.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10225881
|
Cytiva
1454-055 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 55 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
20.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11312985
|
Cytiva
1454-070 |
Filter der Güteklasse 54 für die quantitative Analyse, schnell, 70 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
21.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10507111
|
Cytiva
1454-240 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 240 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
163.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11382985
|
Cytiva
1454-320 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 320 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
312.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11360504
|
Cytiva
1454-500 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 500 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
675.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370504
|
Cytiva
1454-917 |
Gütegrad 54 Quantitatives Filterpapier, Gehärtet, geringe Asche, Bogen, 460 × 570 mm | Blatt |
825.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10664112
|
Cytiva
1454-185 |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 185 mm-Kreis (100 Stück) | Scheibe |
97.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Unterstützt das Sammeln grober und gelatinöser Ausfällungen bei nur minimalem Zerstören von Fasern, selbst in nassem Zustand.Whatman™ Gütegrad 54 Filterpapier für qualitative Filterung hat eine harte, glatte Oberfläche. Das erleichtert Vakuum- und Saugfiltration.
- Säurebehandelt für eine hohe Benetzungsstärke und chemische Beständigkeit
- Größe, nominale Partikelretentionsrate von 22 μm
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 39 s)
- Hohe Reinheit (0.015 % maximale Asche)
- Kompatibel mit Büchner- oder Hirsch-Trichteranwendungen
Spezifikation
3 s/100 ml/in2 | |
22 μm | |
ASTM, 10 Sekunden; Herzberg, 39 Sekunden | |
Gütegrad 54 | |
185 μm |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
22 μm | |
Schnell | |
Grob | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt |