Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Unterstützt die Aufnahme rauer und gelatineartiger Präzipitate mit minimaler Faserschädigung selbst im nassen Zustand. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 54 eignen sich dank ihrer harten, glatten Oberfläche auch für die Vakuum- und Saugfiltration.
Marke: Cytiva 1454-185
92.63 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.23940kg
Beschreibung
Unterstützt das Sammeln grober und gelatinöser Ausfällungen bei nur minimalem Zerstören von Fasern, selbst in nassem Zustand.Whatman™ Gütegrad 54 Filterpapier für qualitative Filterung hat eine harte, glatte Oberfläche. Das erleichtert Vakuum- und Saugfiltration.
- Säurebehandelt für eine hohe Benetzungsstärke und chemische Beständigkeit
- Größe, nominale Partikelretentionsrate von 22 μm
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 39 s)
- Hohe Reinheit (0.015 % maximale Asche)
- Kompatibel mit Büchner- oder Hirsch-Trichteranwendungen
Spezifikation
3 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
22 μm | |
ASTM, 10 Sekunden; Herzberg, 39 Sekunden | |
Gütegrad 54 | |
100/Packung | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt | |
185 mm |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 185 mm-Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
22 μm | |
Schnell | |
Grob | |
185 μm | |
7,28 in. |