Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Unterstützt die Aufnahme rauer und gelatineartiger Präzipitate mit minimaler Faserschädigung selbst im nassen Zustand. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 54 eignen sich dank ihrer harten, glatten Oberfläche auch für die Vakuum- und Saugfiltration.
Marke:  Cytiva 1454-070
20.47 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03960kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11312985
  • 21.55 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützt das Sammeln grober und gelatinöser Ausfällungen bei nur minimalem Zerstören von Fasern, selbst in nassem Zustand.Whatman™ Gütegrad 54 Filterpapier für qualitative Filterung hat eine harte, glatte Oberfläche. Das erleichtert Vakuum- und Saugfiltration.
  • Säurebehandelt für eine hohe Benetzungsstärke und chemische Beständigkeit
  • Größe, nominale Partikelretentionsrate von 22 μm
  • Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 39 s)
  • Hohe Reinheit (0.015 % maximale Asche)
  • Kompatibel mit Büchner- oder Hirsch-Trichteranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
3 s/100 ml/in2
Scheibe
22 μm
ASTM, 10 Sekunden; Herzberg, 39 Sekunden
Gütegrad 54
100/Packung
Gehärtet, niedriger Aschegehalt
70 mm
Filter der Güteklasse 54 für die quantitative Analyse, schnell, 70 mm-Kreis (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
22 μm
Schnell
Grob
185 μm
2,75 in.