Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Unterstützt die Aufnahme rauer und gelatineartiger Präzipitate mit minimaler Faserschädigung selbst im nassen Zustand. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 54 eignen sich dank ihrer harten, glatten Oberfläche auch für die Vakuum- und Saugfiltration.
Marke: Cytiva 1454-500
641.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
Unterstützt das Sammeln grober und gelatinöser Ausfällungen bei nur minimalem Zerstören von Fasern, selbst in nassem Zustand.Whatman™ Gütegrad 54 Filterpapier für qualitative Filterung hat eine harte, glatte Oberfläche. Das erleichtert Vakuum- und Saugfiltration.
- Säurebehandelt für eine hohe Benetzungsstärke und chemische Beständigkeit
- Größe, nominale Partikelretentionsrate von 22 μm
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 39 s)
- Hohe Reinheit (0.015 % maximale Asche)
- Kompatibel mit Büchner- oder Hirsch-Trichteranwendungen
Spezifikation
3 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
22 μm | |
ASTM, 10 Sekunden; Herzberg, 39 Sekunden | |
Geeignet für Büchner-Filtrationen, bei denen es wünschenswert ist, das Fällungsmittel nach der Filtration von der Filteroberfläche zurückzugewinnen. Hohe Nassfestigkeit macht diesen Gütegrad sehr geeignet für die vakuumunterstützte schnelle Filtration von „schwierigem“ grobem oder gelatinösem Fällungsmittel | |
Grob | |
185 μm | |
500 mm |
Filter des Gütegrads 54 für die quantitative Analyse, schnell, 500 mm-Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
22 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 54 | |
100 | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt |