Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technischen Analysen, Gütegrad 50 S, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 50S, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittlere schnelle Filterrate.
42.30 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 120 g/m2 |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 6 bis 10 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952770
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-353-210297 |
210 x 297 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15962770
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-353-225225 |
225 x 225 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15972770
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-353-500500 |
500 x 500 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Mittelschnelle Filtration.
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
120 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
30 Sekunden | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Blatt | |
6 bis 10 μm | |
50 Sekunden | |
0,22 μm |