missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technischen Analysen, Gütegrad 50 S, Blätter

Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 50S, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittlere schnelle Filterrate.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-353-500500

Additional Details : Gewicht : 3.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972770

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Mittelschnelle Filtration.
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation

Spezifikation

120 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
30 Sekunden
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Blatt
6 bis 10 μm
50 Sekunden
0,22 μm
500 x 500 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote