Learn More
GPRASP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen GPRASP1
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839504
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20020-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829504
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20020-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to GPRASP1.
Modulates lysosomal sorting and functional down-regulation of a variety of G-protein coupled receptors. Targets receptors for degradation in lysosomes via its interaction with BECN2.
Spezifikation
Spezifikation
GPRASP1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q5JY77, Q5U4C1
67298, 9737
Peptide
Primary
-20°C
GPRASP1
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GASP, GASP 1, GASP1, GPRASP1, KIAA0443
Gprasp1
IgG
Antigen Affinity Chromatography