missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPRASP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 20020-1-AP-20UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16839504

  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

The antibody is specific to GPRASP1.

Modulates lysosomal sorting and functional down-regulation of a variety of G-protein coupled receptors. Targets receptors for degradation in lysosomes via its interaction with BECN2.
Spezifikation

Spezifikation

GPRASP1
Polyclonal
Unconjugated
GPRASP1
GASP, GASP 1, GASP1, GPRASP1, KIAA0443
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
67298, 9737
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5JY77, Q5U4C1
Gprasp1
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote