Learn More
GPRASP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20020-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829504
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to GPRASP1.
Modulates lysosomal sorting and functional down-regulation of a variety of G-protein coupled receptors. Targets receptors for degradation in lysosomes via its interaction with BECN2.
Spezifikation
Spezifikation
GPRASP1
Polyclonal
Unconjugated
GPRASP1
GASP, GASP 1, GASP1, GPRASP1, KIAA0443
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
67298, 9737
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5JY77, Q5U4C1
Gprasp1
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse