missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GP2 Mouse, Clone: GP2/1712, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | GP2 |
---|---|
Klon | GP2/1712 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910128
|
EnquireBio
2813-MSM2-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900128
|
EnquireBio
2813-MSM2-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
GP2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2813 | |
Recombinant human GP2 protein fragment (aa35-179) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
59kDa |
GP2/1712 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001007242 | |
GP2 | |
IgG | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Secreted | |
PANC-1 cells. Pancreas |