missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GP2 Mouse, Clone: GP2/1712, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 2813-MSM2-P1

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910128

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.15 CHF
    449.92 CHF / 100 Mikrogramm
    Sparen 99.23 CHF
    18% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

GP2
Cell Surface and Secreted
GP2/1712
Unconjugated
NP_001007242
Mouse
59kDa
Protein A/G Purified
RUO
2813
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GP2
Recombinant human GP2 protein fragment (aa35-179)
PANC-1 cells. Pancreas
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt