missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GP2 Mouse, Clone: GP2/1712, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 2813-MSM2-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| GP2 | |
| Cell Surface and Secreted | |
| GP2/1712 | |
| Unconjugated | |
| NP_001007242 | |
| Mouse | |
| 59kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 2813 | |
| IgG |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| GP2 | |
| Recombinant human GP2 protein fragment (aa35-179) | |
| PANC-1 cells. Pancreas | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur