Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
106.00 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Beschreibung | Seewasserbeständig |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12452520
|
Tenak™
TE11252B |
Boxen (20) | 4 x 5 |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12402520
|
Tenak™
TE11236B |
Boxen (24) | 6 x 4 |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12412510
|
Tenak™
TE11224B |
Boxen (15) | 5 x 3 |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12422520
|
Tenak™
TE11238B |
Boxen (28) | 7 x 4 |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12432510
|
Tenak™
TE11230B |
Boxen (12) | 3 x 5 |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12432520
|
Tenak™
TE11250B |
Boxen (15) | 3 x 5 |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472500
|
Tenak™
TE11220B |
Boxen (9) | 3 x 3 |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472510
|
Tenak™
TE11234B |
Boxen (20) | 5 x 4 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472520
|
Tenak™
TE11254B |
Boxen (25) | 5 x 5 |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492500
|
Tenak™
TE11222B |
Boxen (12) | 4 x 3 |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492520
|
Tenak™
TE11256B |
Boxen (30) | 6 x 5 |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
- Holds is expressed by Height x Dept
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Aluminium | |
50 mm (Box) |
Seewasserbeständig | |
Tiefkühlschränke |