Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11220B
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Description
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Specifications
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
3 x 3 | |
Aluminium | |
425 x 139 x 168 mm |
Seewasserbeständig | |
Boxen (9) | |
Tiefkühlschränke | |
50 mm (Box) |