Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11224B
Additional Details : Gewicht : 2.70000kg
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
5 x 3 | |
Aluminium | |
425 x 139 x 276 mm |
Seewasserbeständig | |
Boxen (15) | |
Tiefkühlschränke | |
50 mm (Box) |