Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE11256B
Additional Details : Gewicht : 4.40000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12492520
  • 196.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
6 x 5
Aluminium
686 x 139 x 331 mm
Seewasserbeständig
Boxen (30)
Tiefkühlschränke
50 mm (Box)