Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Gelbe Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen passen auf 100 und 200 μL Pipetten.
24.70 CHF - 78.65 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Gelb |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16643892
|
Labcon™
1032-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Im Beutel | nicht steril | 1000 Spitzen/Beutel |
24.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16653892
|
Labcon™
1032-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | steril | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Kartons/Karton |
78.65 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16681903
|
Labcon™
1032-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | nicht steril | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Kartons/Karton |
67.75 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17547796
|
Labcon™
1032-700-016-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Stapelgestell | Unsteril | 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Karton |
52.40 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17557796
|
Labcon™
1032-790-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Stapelgestell | Unsteril | 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
56.40 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17567796
|
Labcon™
1032-795-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Stapelgestell | Steril | 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
60.85 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17537796
|
Labcon™
1032-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Nachfüllpackung | Unsteril | 960 Spitzen/Gestell-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 100- und 200-μl -Pipetten
- Abgeschrägte Spitze
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Gelb | |
1,95 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Abgeschrägt | |
Nein | |
Polypropylenharz |