Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Gelbe Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen passen auf 100 und 200 μL Pipetten.
Marke: Labcon™ 1032-795-006-9
Additional Details : Gewicht : 1.37890kg
Beschreibung
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Gelb | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
Stapelgestell | |
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Eppendorf™ 100- und 200-μl -Pipettierer | |
Eclipse™ |