Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Gelbe Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen passen auf 100 und 200 μL Pipetten.
Marke: Labcon™ 1032-965-006-9
65.74 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 15.42210kg
Beschreibung
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
steril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |
ohne Filter | |
Gelb | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Kartons/Karton | |
Eppendorf™ 100 µl-Pipette, Eppendorf™ 200 µl-Pipette | |
Eclipse™ |