Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Gelbe Pipettenspitzen
Artikelnummer. 16643892 Alle ansehen Labcon Produkte
Change view
Click to view available options
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 192
Rack, 96
Stapelgestell
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Sterilität unitSize
16643892 Im Beutel Nicht steril 1000 Stück
16653892 Rack, 96 Steril 960 Stück
16681903 Rack, 96 Nicht steril 960 Stück
17537796 Nachfüllpackung Nicht steril 960 Stück
17547796 Stapelgestell Nicht steril 960 Stück
17557796 Rack, 192 Nicht steril 960 Stück
17567796 Stapelgestell Steril 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16643892 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10328000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen passen auf 100er und 200er Pipetten.μL-Pipetten.
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Im Beutel
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 μL-Pipette, 200 μL-Pipette
Skala Nein
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz