Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spitzkolben, mit NS
Spitzkolben werden zur Verarbeitung von kleinen Substanzmengen verwendet.
211.00 CHF - 285.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kleine Reaktionen; Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Erhitzen kleiner Mengen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfen von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15631265
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241951402
25 mL
231.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15621545
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241950809
10 ml
211.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15251899
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241952004
50 mL
253.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15261899
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241952501
100 mL
285.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verabeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.
  • Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Kleine Reaktionen; Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Erhitzen kleiner Mengen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfen von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen
10 St./Packung
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Spitzkolben, mit NS