Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spitzkolben, mit NS
Spitzkolben werden zur Verarbeitung von kleinen Substanzmengen verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 241952004
225.14 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verabeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.- Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
50 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
50 mL | |
Kleine Reaktionen; Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Erhitzen kleiner Mengen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfen von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14