Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spitzkolben, mit NS
Spitzkolben werden zur Verarbeitung von kleinen Substanzmengen verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 241950809
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15621545
  • 211.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verabeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.
  • Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
10 ml
Kleine Reaktionen; Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Erhitzen kleiner Mengen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfen von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Spitzkolben, mit NS > 10 ml